Läs mer
2-(3-klorfenoxi)etanetioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95%+ |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | ClC6H4OCH2CSNH2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 201.68 |
| Procent renhet | 95% |