Läs mer
2-(3-klorfenoxi)etanetioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10243572
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10243572 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10233572 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10243572 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01327EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 35370-95-7
Molekylformel C8H8ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 201.668
MDL-nummer MFCD00052479
InChI-nyckel RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 2743553
IUPAC-namn 2-(3-klorfenoxi)etanetioamid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4OCH2CSNH2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 201.68
Procent renhet 95%