Läs mer
2-(3-Chlorophenyl)-1-(3-pyridinyl-d4)-1-ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Chlorophenyl)-1-(3-pyridinyl-d4)-1-ethanone |
| CAS | 1189880-12-3 |
| Molekylformel | C13H6D4ClNO |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | m-Chlorobenzyl 3-Pyridyl Ketone-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-12-5-1-3-10(7-12)8-13(16)11-4-2-6-15-9-11/h1-7,9H,8H2/i2D,4D,6D,9D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)Cc2cccc(Cl)c2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(3-chlorophenyl)-1-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.7 |
| Formel vikt | 235.0702 |