Läs mer
(2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl)metanaminhydrokloridmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10699514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10699514 1 g 1g
10433183 250 mg 250mg
10327644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10699514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01298DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-12-3
Molekylformel C10H10Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 261.164
MDL-nummer MFCD06738410
InChI-nyckel DBEFCUHDXFEPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methylamine hydrochloride, c-2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methane amine hydrochloride 1-hydrate, 4-aminomethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hcl, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethyllamine hcl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 24229776
IUPAC-namn [2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl]metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=CS2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.2
Procent renhet 97%