Läs mer
2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173464 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10404975 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 859850-99-0
Molekylformel C10H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 223.67
MDL-nummer MFCD06738360
InChI-nyckel XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525798
IUPAC-namn 2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-karbaldehyd
LEDER ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.68
Procent renhet 97%