Läs mer
2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709405
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10709405 10 g 10g
10691245 250 mg 250mg
10197282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10709405 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01112EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-82-7
Molekylformel C10H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 239.67
MDL-nummer MFCD05664421
InChI-nyckel DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794667
IUPAC-namn 2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 239.68
Procent renhet 97%