Läs mer
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 15487765
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487765 5 g 5g
15477765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30464.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315277-53-2
Molekylformel C14H20BClO2
Molekylvikt (g/mol) 266.572
MDL-nummer MFCD12546188
InChI-nyckel WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 73995113
IUPAC-namn 2-[2-(3-klorfenyl)etyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.4965
Formel vikt 266.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.