Läs mer
2-(3-Chlorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Chlorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1216604-60-2 |
| Molekylformel | C11H7ClN2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Chlorophenyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN2O2/c12-8-3-1-2-7(6-8)10-13-5-4-9(14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccnc(n1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-chlorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.64 |
| Formel vikt | 234.0196 |