Läs mer
2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 19666-40-1 |
| Molekylformel | C9 H10 Cl N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| LEDER | O=C1N2C=CC=CC2=NN1CCCCl |
| IUPAC-namn | 2-(3-chloropropyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.648 |
| Formel vikt | 211.051 |