missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1572503-72-0 |
| Molekylformel | C18H20N2O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O4S/c1-4-23-18(22)16-12(3)20-17(25-16)13-5-6-15(14(7-13)8-19)24-10-11(2)9-21/h5-7,11,21H,4,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)CO)c(c2)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[3-cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.43 |
| Formel vikt | 360.1144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?