Läs mer
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 161798-02-3 |
| Molekylformel | C14 H12 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Febuxostat Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3S/c1-3-19-14(18)12-8(2)16-13(20-12)9-4-5-11(17)10(6-9)7-15/h4-6,17H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(O)c(c2)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.32 |
| Formel vikt | 288.0569 |