Läs mer
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid (Desisobutylfebuxostat), Mikromol™
Produktkod. 30052038
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052038 25 mg
1 options
Produktkod. 30052038 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3552.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid (Desisobutylfebuxostat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desisobutyl Febuxostat
CAS 407582-48-3
Analyt- eller komponentnamn Desisobutyl Febuxostat
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H8 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, Desisobutyl Febuxostat
InChI formel InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17)
LEDER Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(O)c(c2)C#N
IUPAC-namn 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 260.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 260.0256 g/mol