missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Cyclopentenopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Cyclopentenopyridine |
| CAS | 533-37-9 |
| Molekylformel | C8H9N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine, 2,3-Cyclopentenopyridine, 6,7-Dihydro-5H-[1]pyrindine, 6,7-Dihydro-5H-pyrindine, Pyrindan |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| LEDER | C1Cc2cccnc2C1 |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0735 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?