Läs mer
2,3-Dehydro Simvastatin Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dehydro Simvastatin Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O5.Na/c1-6-25(4,5)24(29)30-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19(26)8-7-9-22(27)28;/h7,9-11,14,16-17,19-21,23,26H,6,8,12-13,15H2,1-5H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b9-7+;/t16-,17-,19-,20-,21-,23-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 440.2539 |