Läs mer
2,3-Desisopropyliden Topiramat, TRC
Produktkod. 30359482
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359482 10 mg
30355231 5 mg
30352036 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29017010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 851957-35-2
Molekylformel C9 H17 N O8 S
Molekylvikt (g/mol) 299.3
Synonym 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
IUPAC-namn [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimetyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6-yl]metylsulfamat
LEDER CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Formel vikt 299.0675