missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’,3’-Di-O-acetyl-5’-deoxy-5-fluoro-N4-(pentoxycarbonxyl)cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentoxycarbonxyl)cytidine |
| CAS | 162204-20-8 |
| Molekylformel | C19 H26 F N3 O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-, 2',3'-diacetate, Carbamic acid, [1-(2,3-di-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, pentyl ester, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26FN3O8/c1-5-6-7-8-28-19(27)22-16-13(20)9-23(18(26)21-16)17-15(31-12(4)25)14(10(2)29-17)30-11(3)24/h9-10,14-15,17H,5-8H2,1-4H3,(H,21,22,26,27)/t10-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-4-acetyloxy-5-[5-fluoro-2-oxo-4-(pentoxycarbonylamino)pyrimidin-1-yl]-2-methyloxolan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.42 |
| Formel vikt | 443.1704 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?