Läs mer
2’,3’-Di-O-acetyl-5’-deoxy-5-fluorocytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 329.1023 |