Läs mer
2’,3’-Di-O-methyladenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-Di-O-methyladenosine |
| CAS | 20649-46-1 |
| Molekylformel | C12 H17 N5 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-19-8-6(3-18)21-12(9(8)20-2)17-5-16-7-10(13)14-4-15-11(7)17/h4-6,8-9,12,18H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/t6-,8?,9?,12-/m1/s1 |
| LEDER | COC1[C@@H](CO)O[C@H](C1OC)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC-namn | [(2R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dimethoxyoxolan-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.294 |
| Formel vikt | 295.128 |