Läs mer
2,3-Diamino-4-chloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diamino-4-chloropyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,7H2,(H2,8,9) |
| Formel vikt | 143.025 |