Läs mer
2,3-Diamino-5-chloropyridine, 97%
Produktkod. 10457392 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10457392 5 g Glasflaska 5g
10282702 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457392 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25710-20-7 | C5H6ClN3 | 143.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25710-20-7
Molekylformel C5H6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 143.58
MDL-nummer MFCD01230986
InChI-nyckel ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diamino-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3-diaminopyridine, 5-chloro-2,3-pyridinediamine, 5-chloro-pyridine-2,3-diamine, 2,3-pyridinediamine,5-chloro, pubchem5388, acmc-1cjkt, 5-chloro-2,3diaminopyridine, 5-chloropyridin-2,3-diamine, 2,3-di-amino-5-chloropyridine
PubChem CID 1268254
IUPAC-namn 5-klorpyridin-2,3-diamin
LEDER C1=C(C(=NC=C1Cl)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Diamino-5-chloropyridine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 164°C to 173°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 22,II,394
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formel vikt 143.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Diamino-5-chloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.