Läs mer
2,3-Diaminobenzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diaminobenzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1189942-66-2 |
| Molekylformel | C8H11ClN2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 2,3-Diaminobenzoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10;/h2-4H,9-10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)c1cccc(N)c1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.64 |
| Formel vikt | 202.0509 |