Läs mer
MedChemExpress 2,3-Diaminonaphthalene
Produktkod. 16448886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448886 100 mg
1 options
Produktkod. 16448886 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0073
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
CAS 771-97-1
Molekylvikt (g/mol) 158.2 g/mol
Mål HBV
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (632.11 mM; Need ultrasonic)