Läs mer
2,3-Diaminonaphthalene, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31448557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31448557 250 mg
31442055 25 g
31444323 5 g
31447100 10 g
31446833 100 g
31446691 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31448557 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11775250mg
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diaminonaphthalene
CAS 771-97-1
Molekylformel C10H10N2
MDL-nummer MFCD00004116
Kvantitet 250 mg
LEDER NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1N
Molekylvikt (g/mol) 158.20
Procent renhet 97%