Läs mer
2,3-Diaminonaftalen, 97 %
Produktkod. 11479873
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479873 1 g 1g
11489873 5 g 5g
11499873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12993.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158,204 g/mol
2,3 Diaminonaftalen är ett mycket selektivt kolorimetriskt och fluorometriskt reagens för selendetektering och används även för fluorometrisk bestämning av nitrit. Det är också användbart för detektion av ketoner och alfa-ketosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3 Diaminonaftalen är ett mycket selektivt kolorimetriskt och fluorometriskt reagens för selendetektering och används även för fluorometrisk bestämning av nitrit. Det är också användbart för detektion av ketoner och alfa-ketosyror.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i pyridin, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, utspädd saltsyra, etanol, eter och varm metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-97-1
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00004116
InChI-nyckel XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
IUPAC-namn naftalen-2,3-diamin
LEDER C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diaminonaphthalene
Smältpunkt 193 °C till 196 °C
Densitet 1.096
Kvantitet 1 g
Beilstein 2206394
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Löslig i pyridin, dimetylsulfoxid, dimetyformamid, dil; saltsyra, etanol, eter och het metanol.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Naphthalenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.