Läs mer
2,3-Diaminophenazine, Mikromol™
Beskrivning
2,3-Diaminophenazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diaminophenazine |
| CAS | 655-86-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3-Diaminophenazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,3-Diaminophenazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H,13-14H2 |
| LEDER | Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1N |
| IUPAC-namn | phenazine-2,3-diamine |
| Visa mer |