Läs mer
2,3-Diaminofenol, TRC
Produktkod. 30350747
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30350747 500 mg
1 options
Produktkod. 30350747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD415180500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diaminophenol
CAS 59649-56-8
Molekylformel C6H8N2O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
LEDER Nc1cccc(O)c1N
IUPAC-namn 2,3-diaminofenol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0637