Läs mer
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16419376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419376 100 mg
1 options
Produktkod. 16419376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013673
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS 1482-97-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H9ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (711.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N[C@@H](CN)C(O)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.57
Formel vikt 140.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid