Läs mer
2,3-Diaminopyridin, 98 %
Produktkod. 11497556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497556 25 g 25g
11487556 5 g 5g
11407566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14618.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109,13 g/mol
2,3-diaminopyridin användes i syntesen av 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxibensoat1. Den användes som intern standard vid analys av poly(amidoamin)dendrimerer med olika terminala funktionaliteter genom kapillärelektrofores. Det användes som reagens vid syntes av imidazopyridiner och organometalliska komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-diaminopyridin användes vid syntesen av 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxibensoat1. Den användes som intern standard vid analys av poly(amidoamin)dendrimerer med olika terminala funktionaliteter genom kapillärelektrofores. Det användes som reagens vid syntes av imidazopyridiner och organometalliska komplex.
Löslighet
Lösligt i vatten (100 g/L).
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-58-4
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006319
InChI-nyckel ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
IUPAC-namn pyridin-2,3-diamin
LEDER NC1=CC=CN=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diaminopyridine
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kokpunkt 195 °C (55 mmHg)
Flampunkt 205 °C (401 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2671
Beilstein 109869
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100g/L).
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.