Läs mer
2,3-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10112971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10112971 5 g Glasflaska 5g
10216060 10 g Glasflaska 10g
10336651 25 g Glasflaska 25g
10309333 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10112971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-58-4
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006319
InChI-nyckel ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
IUPAC-namn pyridin-2,3-diamin
LEDER NC1=CC=CN=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Diaminopyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 205°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)(NH2)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 22,II,394
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Diaminopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.