Läs mer
2,3-Diaminopyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diaminopyridine |
| CAS | 452-58-4 |
| Molekylformel | C5H7N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3-Pyridinediamine, N2-Benzyl-2,3-pyridinediamine, NSC 45406 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1cccnc1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.064 |