Läs mer
2,3-diaminotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10706253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10706253 1 g Glasflaska 1g
10541151 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305670010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2687-25-4
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00011589
InChI-nyckel AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
IUPAC-namn 3-metylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC=CC(N)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Diaminotoluene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 63.0°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(NH2)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in diethyl ether and ethanol
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.