Läs mer
2,3-Dibrom-1-propanol, TRC
Produktkod. 30376712
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30376712 10 g
1 options
Product Code. 30376712 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD42552010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Molekylformel C3H6Br2O
Kvantitet 10 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
InChI formel InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
LEDER OCC(Br)CBr
IUPAC-namn 2,3-dibromopropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 217.89
Formel vikt 215.8785