Läs mer
2,3-Dibromo-2-(4-bromophenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromo-2-(4-bromophenyl)propionic Acid |
| CAS | 112595-55-8 |
| Molekylformel | C9 H7 Br3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-5-9(12,8(13)14)6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4H,5H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)(CBr)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dibromo-2-(4-bromophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.86 |
| Formel vikt | 383.7996 |