Läs mer
2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid |
| CAS | 246876-04-0 |
| Molekylformel | C9 H7 Br3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-6-4-2-1-3-5(6)7(11)8(12)9(13)14/h1-4,7-8H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2,3-dibromo-3-(2-bromophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.86 |
| Formel vikt | 383.7996 |