Läs mer
2,3-Dibromo-3-(p-methoxyl)phenyl Propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromo-3-(p-methoxyl)phenyl Propionic Acid |
| CAS | 77820-32-7 |
| Molekylformel | C10 H10 Br2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α,β-dibromo-4-methoxy-, Hydrocinnamic acid, α,β-dibromo-p-methoxy- (6CI,7CI), α,β-Dibromo-4-methoxybenzenepropanoic acid, 2,3-Dibromo-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, 2,3-Dibromo-p-methoxyhydrocinnamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Br2O3/c1-15-7-4-2-6(3-5-7)8(11)9(12)10(13)14/h2-5,8-9H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(Br)C(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3-dibromo-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.99 |
| Formel vikt | 335.8997 |