Läs mer
2,3-dibrom-3-fenylpropiofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641895 5 g Glasflaska 5g
10016332 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641895 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375080050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 611-91-6
Molekylformel C15H12Br2O
Molekylvikt (g/mol) 368.07
MDL-nummer MFCD00017861
InChI-nyckel LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95342
IUPAC-namn 2,3-dibrom-l,3-difenylpropan-1-on
LEDER BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Smältpunkt 156 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Kvantitet 5 g
Synonym chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
Formel vikt 368.07
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.