Läs mer
2,3-dibrom-4-hydroxi-5-metoxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404637 1 g 1g
11414637 5 g 5g
11424637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21140.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2973-75-3
Molekylformel C8H6Br2O3
Molekylvikt (g/mol) 309.94
MDL-nummer MFCD00016978
InChI-nyckel WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
IUPAC-namn 2,3-dibrom-4-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 213°C to 217°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1968576
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 309.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.