Läs mer
2,3-dibrom-5-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 79623-38-4 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C6H2Br2F3N |
| MDL-nummer | MFCD10687233 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine |
| InChI-nyckel | BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dibrom-5-(trifluormetyl)pyridin |
| Visa mer |