Läs mer
2,3'-Dibromoacetofenon, 97 %
Produktkod. 11462228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462228 25 g 25g
11442228 1 g 1g
11452228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15210.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 18523-22-3 | C8H6Br2O | 277,943 g/mol
Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk
och organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18523-22-3
Molekylformel C8H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 277.943
MDL-nummer MFCD00082698
InChI-nyckel MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenacyl bromide, 2,3'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-bromophenyl, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethan-1-one, 3-bromophenacylbromide, 2-bromo-1-3-bromo-phenyl-ethanone, 2-bromo-3'-bromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl-1-ethanone
PubChem CID 519585
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-bromfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3'-Dibromoacetophenone
Smältpunkt 49 °C till 52 °C
Odör Stickande lukt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 775786
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 277.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.