Läs mer
2,3-Dibromoaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromoaniline |
| CAS | 608-22-0 |
| Molekylformel | C6H5Br2N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenamine, 2,3-dibromo- (9CI, ACI), 2,3-Dibromobenzenamine (ACI), 2,3-Dibromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1cccc(Br)c1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.92 |
| Formel vikt | 248.8789 |