Läs mer
2,3-Dibromobutane, (+/-) + meso, 98+%
Produktkod. 11489552
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11489552
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10219.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5408-86-6
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.916
MDL-nummer MFCD00000146
InChI-nyckel BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
IUPAC-namn 2,3-dibrombutan
LEDER CC(C(C)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromobutane
Namnnotering (±) + meso
Densitet 1.76
Kokpunkt 166°C to 167°C
Flampunkt 123°C (253°F)
Brytningsindex 1.5126
Kvantitet 25 g
Beilstein 1718916
Formel vikt 215.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.