Läs mer
2,3-Dibromobutane, (+/-) + meso, 98+%
Produktkod. 11499552
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499552 100 g 100g
11479552 5 g 5g
11489552 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499552 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10219.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5408-86-6
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.916
MDL-nummer MFCD00000146
InChI-nyckel BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
IUPAC-namn 2,3-dibrombutan
LEDER CC(C(C)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromobutane
Namnnotering (±) + meso
Densitet 1.76
Kokpunkt 166°C to 167°C
Flampunkt 123°C (253°F)
Brytningsindex 1.5126
Kvantitet 100 g
Beilstein 1718916
Formel vikt 215.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.