Läs mer
2,3-Dibromobutanenitrile (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromobutanenitrile |
| CAS | 25109-76-6 |
| Molekylformel | C4 H5 Br2 N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Br2N/c1-3(5)4(6)2-7/h3-4H,1H3 |
| LEDER | CC(Br)C(Br)C#N |
| IUPAC-namn | 2,3-dibromobutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.9 |
| Formel vikt | 224.8789 |