Läs mer
2,3-dibromsmörsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331727 5 g 5g
11341727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04841.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 600-30-6 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-30-6
Molekylformel C4H6Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 245.898
MDL-nummer MFCD00014334
InChI-nyckel HESQKTULJLBDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromobutyric acid, .alpha.,.beta.-dibromobutyric acid, 2,3-dibromo-butyric acid, acmc-1atov, 2,3 dibromobutyric acid, #, butanoic acid,2,3-dibromo, butanoic acid, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromo-n-butyric acid, .alpha.,.beta.-dibromo-n-butyric acid
PubChem CID 95386
IUPAC-namn 2,3-dibrombutansyra
LEDER CC(C(C(=O)O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromobutyric acid
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kokpunkt 100°C to 110°C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1721669
Formel vikt 245.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.