Läs mer
2,3-Dibromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromophenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H |
| Formel vikt | 249.8629 |