Läs mer
2,3-Dibromopropen, 80%, teknik, stabiliserat
Produktkod. 10645962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645962 10 mL Glasflaska 10ml
10447540 50 mL Glasflaska 50ml
10616944 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147740100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 513-31-5 | C3H4Br2 | 199,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-31-5
Molekylformel C3H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 199.87
MDL-nummer MFCD00000211
InChI-nyckel YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
PubChem CID 10552
IUPAC-namn 2,3-dibromprop-1-en
LEDER BrCC(Br)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dibromopropene
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 2.1300g/mL, 2.13
Kokpunkt 42 °C till 44 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 75% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C(Br)=CH2
Brytningsindex 1,5370 till 1,547
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01, 201
Merck Index 15, 3030
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 199.87
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dibromopropene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.