Läs mer
2,3-Dibromopropen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromopropene |
| CAS | 513-31-5 |
| Molekylformel | C3H4Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| LEDER | BrCC(=C)Br |
| IUPAC-namn | 2,3-dibroprop-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.87 |
| Formel vikt | 197.868 |