Läs mer
2,3-Dibromopropen, TRC
Produktkod. 30387386
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30387386 10 g
1 options
Produktkod. 30387386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42640810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Molekylformel C3H4Br2
Kvantitet 10 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
LEDER BrCC(=C)Br
IUPAC-namn 2,3-dibroprop-1-en
Molekylvikt (g/mol) 199.87
Formel vikt 197.868