Läs mer
2,3-Dibromopropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dibromopropionamide |
| CAS | 15102-42-8 |
| Molekylformel | C3H5NOBr2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br2NO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H2,6,7) |
| LEDER | NC(C(Br)CBr)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.88 |
| Formel vikt | 228.8738 |