missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-dibrompropionsyra, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 12919424 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919424 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12919424 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3895

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
2,3-dibrompropionsyra600-05-51000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromopropionic Acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 600-05-5, 1634-04-4
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 552
Molekylformel C3H4Br2O2
MDL-nummer MFCD00004212
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C(Br)CBr
IUPAC-namn 2,3-dibrompropansyra
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 231.87
PubChem CID 11746
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dibromopropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.